Merck
Z113107
Sigma-Aldrich
Aldrich® Referenzelektrode aus Glas
Double junction,
reference Ag/AgCl
Synonym(e):
Glass Electrode, Reference Electrode
About This Item
UNSPSC-Code:
41115603
NACRES:
NB.79
Leistungsmerkmale
ceramic wick
Parameter
flow rate (moderate)
−5-100 °C temperature
Allgemeine Beschreibung
Die Referenzelektrode wird gemeinsam mit einer Meßelektrode verwendet. Alle Typen sind mit 76cm-Kabel ausgestattet.
Anwendung
ISE, Titrationen, vermeidet Ag+/Cl-Interferenzen
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Andrew Jajack et al.
PloS one, 14(1), e0210286-e0210286 (2019-01-17)
Insurmountable detection challenges will impede the development of many of the next-generation of lab-on-a-chip devices (e.g., point-of-care and real-time health monitors). Here we present the first membrane-based, microfluidic sample preconcentration method that is continuous, quantifiable, simple, and capable of working