Z107255
Aldrich® Rundkolben mit Hahn am Septum-Einlass
with 2 mm glass stopcock, capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type PTFE stopcock
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
50 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z107255-1EA | 4061832109480 |