Z100870
Spritzennadel aus Edelstahl (304)
gauge 16, L 24 in.
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122002
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cadence Science
Länge
24 in.
Manometer
16
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
V2A-Stahl Nadel mit verchromtem Messingfuß mit Luerhülse.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)