WHAGN203NPEAQUSP
Whatman® Mini-UniPrep® G2 Standard Septumeinlass-Starterpack
supplied with single vial compressor, PVDF membrane, pore size 0.2 μm, clear vial color, pack of 100
Synonym(e):
Whatman filter, Z759406, syringeless filter
About This Item
Materialien
PVDF membrane
borosilicate glass housing
borosilicate glass plunger (inner storage vial)
polypropylene cap
polypropylene plunger (outer housing)
silicone septa (with PTFE liner)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap
graduations: no
nominal force to compress: approximately 25 lb / 11.3 kg
once compressed, equivalent in size to 12 x 32 mm vial
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman Article No. 29012776 (US reference)
Whatman GN203NPEAQUSP
Parameter
50 °C temperature (122 °F) (maximum)
Filterkapazität
500 μL
Farbe
clear vial color
Porengröße
0.2 μm
Allgemeine Beschreibung
- In Glas gelagerte Flüssigkeit reduziert das Risiko einer Auswaschung (besonders bei organischen Lösemitteln)
- Für Proben auf wässriger Basis gut geeignet
- Berührung der Probe mit dem Kunststoff nur während des eigentlichen Vorgangs der Kompression
- Verbesserte Verdunstungsraten der Lösemittel
- Dreimal schnellere Probenverarbeitung als bei der herkömmlichen Spritzenvorsatzfilter-Methode
- Komplettsystem ersetzt mehrere Verbrauchsmaterialien
- Verringert Laborabfälle
- Vereinfacht das Bestellverfahren
- Weniger im Labor zu lagernde Verbrauchsmaterialien
- Passend für alle Autosampler mit Standardfläschchen von 12 x 32 mm
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Features an integrated autosampler vial, plunger with attached filter membrane, and septum/cap
- Borosilicate glass vials eliminate plastic-based leachables that can originate from polypropylene vials
- Designed to hold up to 0.5 mL of unfiltered sample that can then be loaded directly into an autosampler
- Easy to see when a sample has been filtered
- Wide range of membranes with 0.2 and 0.45 µm pore sizes to meet specific requirements
- Also available in amber glass for light-sensitive samples
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)