Merck
WHAGN203APEORGSP
Whatman® Mini-UniPrep® G2 Standard Septumeinlass-Starterpack
supplied with single vial compressor, PTFE membrane, pore size 0.2 μm, amber vial color, pack of 100
Synonym(e):
Whatman filter, Z759384, syringeless filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
Materialien
PTFE membrane
borosilicate glass housing
borosilicate glass plunger (inner storage vial)
polypropylene cap
polypropylene plunger (outer housing)
silicone septa (with PTFE liner)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap
graduations: no
nominal force to compress: approximately 25 lb / 11.3 kg
once compressed, equivalent in size to 12 x 32 mm vial
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman Article No. 29018863 (US reference)
Whatman GN203APEORGSP
Parameter
50 °C temperature (122 °F) (maximum)
Filterkapazität
500 μL
Farbe
amber vial color
Porengröße
0.2 μm
Allgemeine Beschreibung
Mini-UniPrep® G2 is an all-in-one syringeless filter with a borosilicate glass chamber. It replaces syringe filters for autosampler-supported UHPLC/HPLC sample preparation with easier handling and fewer consumable components. Transform your HPLC and UHPLC sample preparation with our Mini-UniPrep® G2 syringeless filters. These filters combine four steps into one to offer a fast, efficient, and less wasteful solution to sample filtration prior to chromatography.
How the Mini-UniPrep® syringeless filter works
Mini-UniPrep® G2 syringeless filters can be used either manually or with a multicompressor. The multicompressor allows for processing of multiple filtration samples, further reducing sample preparation time for chromatographic analysis.
Using the Mini-UniPrep® G2 syringeless filter is easy. If you are not using a multicompressor, simply place your sample in the Mini-UniPrep® device, insert the plunger, and compress. Your sample is filtered rapidly and easily. The unique design allows the liquid sample to be forced into the reservoir of the plunger. Any excess air escapes though the vent hole until the seal is engaged. The Mini-UniPrep® syringeless filter can then be used in an autosampler.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Mit integriertem Autosampler-Fläschchen, Kolben mit Filtermembran, und Septum/Verschluss
  • Fläschchen aus Borosilikatglas vermeiden auslaugbare Kunststoffbestandteile, die aus Polypropylenfläschchen stammen können
  • Ausgelegt für die Aufnahme von bis zu 0,5 ml nicht filtrierter Probe, die dann direkt in einen Autosampler geladen werden kann
  • Es ist leicht zu erkennen, wann eine Probe filtriert wurde
  • Große Auswahl an Membranen mit Porengrößen von 0,2 und 0,45 µm für spezielle Anforderungen
  • Auch aus Braunglas für lichtempfindliche Proben erhältlich
Rechtliche Hinweise
Mini-UniPrep is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)