Merck
WHAGN203APEAQUSP
Whatman® Mini-UniPrep® G2 Standard Septumeinlass-Starterpack
supplied with single vial compressor, PVDF membrane, pore size 0.2 μm, amber vial color, pack of 100
Synonym(e):
Whatman filter, Z759376, syringeless filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
Materialien
PVDF membrane
borosilicate glass housing
borosilicate glass plunger (inner storage vial)
polypropylene cap
polypropylene plunger (outer housing)
silicone septa (with PTFE liner)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap
graduations: no
nominal force to compress: approximately 25 lb / 11.3 kg
once compressed, equivalent in size to 12 x 32 mm vial
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman Article No. 29018880 (US reference)
Whatman GN203APEAQUSP
Parameter
50 °C temperature (122 °F) (maximum)
Filterkapazität
500 μL
Farbe
amber vial color
Porengröße
0.2 μm
Allgemeine Beschreibung
Das Whatman Mini-UniPrep G2 ist ein Komplettsystem, das sowohl als Filter als auch als ein Glas-Autosamplerfläschchen für die Probenzubereitung vor UHPLC/HPLC dient.
  • In Glas gelagerte Flüssigkeit reduziert das Risiko einer Auswaschung (besonders bei organischen Lösemitteln)
  • Für Proben auf wässriger Basis gut geeignet
  • Berührung der Probe mit dem Kunststoff nur während des eigentlichen Vorgangs der Kompression
  • Verbesserte Verdunstungsraten der Lösemittel
  • Dreimal schnellere Probenverarbeitung als bei der herkömmlichen Spritzenvorsatzfilter-Methode
  • Komplettsystem ersetzt mehrere Verbrauchsmaterialien
  • Verringert Laborabfälle
  • Vereinfacht das Bestellverfahren
  • Weniger im Labor zu lagernde Verbrauchsmaterialien
  • Passend für alle Autosampler mit Standardfläschchen von 12 x 32 mm
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Features an integrated autosampler vial, plunger with attached filter membrane, and septum/cap
  • Borosilicate glass vials eliminate plastic-based leachables that can originate from polypropylene vials
  • Designed to hold up to 0.5 mL of unfiltered sample that can then be loaded directly into an autosampler
  • Easy to see when a sample has been filtered
  • Wide range of membranes with 0.2 and 0.45 µm pore sizes to meet specific requirements
  • Also available in amber glass for light-sensitive samples
Rechtliche Hinweise
Mini-UniPrep is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ingo Thievessen et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 29(11), 4555-4567 (2015-07-22)
Vinculin is filamentous (F)-actin-binding protein enriched in integrin-based adhesions to the extracellular matrix (ECM). Whereas studies in 2-dimensional (2D) tissue culture models have suggested that vinculin negatively regulates cell migration by promoting cytoskeleton-ECM coupling to strengthen and stabilize adhesions, its
Mario Torrado et al.
BioMed research international, 2015, 263151-263151 (2015-07-30)
Spontaneous self-terminating atrial fibrillation (AF) is one of the most common heart rhythm disorders, yet the regulatory molecular mechanisms underlying this syndrome are rather unclear. MicroRNA (miRNA) transcriptome and expression of candidate transcription factors (TFs) with potential roles in arrhythmogenesis
Simone Maschauer et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(14), 4026-4033 (2015-02-19)
The neurotensin receptor 2 (NTS2) is an attractive target for cancer imaging, as it is overexpressed in a variety of tumor types including prostate, pancreas and breast carcinoma. The aim of this study was the development of the first NTS2
Cornelia Podjaski et al.
Brain : a journal of neurology, 138(Pt 6), 1598-1612 (2015-04-24)
Blood-brain barrier function is driven by the influence of astrocyte-secreted factors. During neuroinflammatory responses the blood-brain barrier is compromised resulting in central nervous system damage and exacerbated pathology. Here, we identified endothelial netrin 1 induction as a vascular response to
Daniel Senfter et al.
Human molecular genetics, 24(13), 3689-3698 (2015-04-03)
Invasive colorectal cancer is associated with poor prognosis requiring treatment with systemic chemotherapies usually including 5-fluorouracil. A consequence of prolonged treatment is the acquisition of resistance eventually resulting in the recurrence of highly metastatic cancer cells. To address the relationship