Merck
WHA99091304
Whatman® Uniflo® 13 syringe filters
PVDF membrane, pore size 0.45 μm, pack of 500 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
NACRES:
NB.24
Materialien
PVDF membrane
polypropylene housing
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 500 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 9909-1304
Parameter
67.5 psi pressure
Durchmesser
13 mm
Filterfläche
0.65 cm2
Größe
19.6 × 16.9 mm
Gewicht
0.52 kg
Porengröße
0.45 μm
Fitting
female Luer inlet
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • 13 or 25 mm diameters
  • 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
  • Sterile or non-sterile options
  • Individual printing on the filter for easy identification
  • Bench top space saving packaging
Sonstige Hinweise
Suitable for volumes of 10 mL or less
Rechtliche Hinweise
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)