WHA7184002
Whatman® nitrocellulose NC45 filter discs 0.45 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 25 mm diam
Synonym(e):
Whatman filter, Z745995, membrane filters, syringe filter
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Whatman® Nitrocellulose-Membranfilter, plain white, pore size 0.45 μm, diam. 25 mm
Materialien
plain white
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 7184-002
Whatman Article No. 28420739 (US reference)
Durchmesser
25 mm
Porengröße
0.45 μm
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)