WHA7184001
Whatman® nitrocellulose NC45 filter discs 0.45 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 13 mm diam
Synonym(e):
Whatman filter, Z745987, membrane filters, syringe filter
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Whatman® Nitrocellulose-Membranfilter, plain white, pore size 0.45 μm, diam. 13 mm
Materialien
plain white
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 7184-001
Whatman Article No. 28420738 (US reference)
Durchmesser
13 mm
Porengröße
0.45 μm
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)