WHA68882502
Whatman® GD/X-Spritzenfilter
regenerated cellulose membrane, pore size 0.2 μm, non-sterile, pack of 1500 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene housing
regenerated cellulose membrane
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
glass fiber prefilter
Verpackung
pack of 1500 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 6888-2502
Parameter
75 psi pressure
Durchmesser
25 mm
Filterfläche
4.6 cm2
Größe
21.6 × 29.8 mm
Porengröße
0.2 μm
Fitting
female Luer inlet
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Das Volumen der gefilterten Probe ist 3- bis 7-mal größer als bei einer ungeschützten Membran. Gehäuse aus PP. Spritzenfilter können autoklaviert werden.
Membranen:
Zelluloseacetat: für biologische Lösungen, hohe Ladekapazität und geringe Proteinbindung
Nylon: für wässrige und wässrige organische Analyten
Polyethersulfon: für Serum, Plasma und Zellkulturlösungen
Polypropylen: hoher Durchsatz für wässrige und organische Analyten
Polysulfon: geringe Protein-Adsorption für Seren und Plasma
PTFE: chemisch inert, stoppt wässrige Aerosole in Gasströmen
PVDF: die am besten für HPLC geeignete Membran
Glas-Mikrofaser: Borosilikat mit hoher Ladekapazität