Merck
WHA67742504
Whatman® Puradisc 13 syringe filter
PTFE, size 25 mm, pore size 0.45 μm, non-sterile, case of 1000 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41104908
NACRES:
NB.24
Materialien
PTFE
polypropylene housing
Sterilität
non-sterile
Verpackung
case of 1000 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 6774-2504
Durchmesser
13 mm
Filtrationsfläche
1.3 cm2
Größe
25 mm
Volumen
≤10 mL
Porengröße
0.45 μm
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)