WHA67037550
Whatman® Polycap HD (Heavy Duty, für starke Beanspruchung) Kapselfilter
Polycap HD 75, pore size 5 μm
Synonym(e):
Whatman filter, Whatman filters, Z743720
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene housing
polypropylene membrane
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 6703-7550
Whatman Article No. 28420126 (US reference)
Durchmesser
75 mm
Porengröße
5 μm
Fitting
inlet Stepped barb for 10 to 12 mm (3/8 to 1/2 in.) tubing
outlet Stepped barb for 10 to 12 mm (3/8 to 1/2 in.) tubing
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hochleistungsfilterkapsel aus Polypropylen für die chemische Verarbeitung
Whatman Polycap HD-Kapselfilter werden in Filterprozessen von Puffern, Lösungsmitteln, Reagenzien und Emulsionen in einer Vielzahl von Branchen verwendet, für beispielsweise Luftreinigungs- und Gasgeräte, Kosmetika und Körperpflege, Lebensmittel und Getränke, Tinten und Pigmente, Pharmazeutika, Fotografie, Halbleiter und magnetische Medien.
Chemische Verarbeitungsanwendungen erfordern häufig einen Kapselfilter, um einen abschließenden Schritt sicherzustellen, der ein hochreines Endprodukt ergibt. Unterschiedliche Lösungstemperaturen und pH-Werte können die Filtration erschweren. Whatman Polycap HD-Kapselfilter werden mit Polypropylen-Filtermedien hergestellt, das Trägersystem und das Gehäuse ermöglichen die Verwendung mit einer breiten Palette von Lösungen, pH-Werten und Temperaturen. Die robuste Konstruktion ermöglicht eine hohe Durchflussrate und ein hohes Rückhaltevermögen für eine ausgezeichnete Filtratreinheit.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Autoklavierbar mit Dampf bei 121 °C für 20 min
- Manuelle Entlüftung mit Luer-Lock, um Luft aus den vorgeschalteten Bereichen abzulassen, oder als Injektions- oder Probenanschluss
- Verfügbar in Porengrößen von 0,45; 1,0; 5,0; 10 oder 20 µm sowie in einer Vielzahl von Endverbindungskonfigurationen
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)