WHA2713T
Whatman® Polycap HD (Heavy Duty, für starke Beanspruchung) Kapselfilter
Polycap HD 75, pore size 5.0-10.0 μm, Inlet 0.125 in. FNPT, Outlet 0.0125 in. FNPT
Synonym(e):
Z753440
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene housing
polypropylene membrane
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
Inlet 0.125 in. FNPT, Outlet 0.0125 in. FNPT
Verpackung
pk of 5
Hersteller/Markenname
Cytiva
Whatman 2713T
Whatman Article No. 28418955 (US reference)
Durchmesser
75 mm
Porengröße
5.0-10.0 μm
Allgemeine Beschreibung
Hochleistungsfilterkapsel aus Polypropylen für die chemische Verarbeitung
Whatman Polycap HD-Kapselfilter werden in Filterprozessen von Puffern, Lösungsmitteln, Reagenzien und Emulsionen in einer Vielzahl von Branchen verwendet, für beispielsweise Luftreinigungs- und Gasgeräte, Kosmetika und Körperpflege, Lebensmittel und Getränke, Tinten und Pigmente, Pharmazeutika, Fotografie, Halbleiter und magnetische Medien.
Chemische Verarbeitungsanwendungen erfordern häufig einen Kapselfilter, um einen abschließenden Schritt sicherzustellen, der ein hochreines Endprodukt ergibt. Unterschiedliche Lösungstemperaturen und pH-Werte können die Filtration erschweren. Whatman Polycap HD-Kapselfilter werden mit Polypropylen-Filtermedien hergestellt, das Trägersystem und das Gehäuse ermöglichen die Verwendung mit einer breiten Palette von Lösungen, pH-Werten und Temperaturen. Die robuste Konstruktion ermöglicht eine hohe Durchflussrate und ein hohes Rückhaltevermögen für eine ausgezeichnete Filtratreinheit.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Can be autoclaved with steam at 121°C for 20 min
- Manual vent with luer lock to bleed air from upstream or serve as an injection or sample port
- Available in 0.45, 1.0, 5.0, 10, or 20 µm pore sizes, as well as a variety of end-fitting configurations
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)