Merck
WHA2703T
Whatman® Polycap TF-Kapselfilter für organische Lösungsmittel
Polycap TF 75, pore size 0.45 μm, Inlet: 3/8 inch FNPT, Outlet: 3/8 inch FNPT
Synonym(e):
Z753386
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
NACRES:
NB.24
Materialien
PTFE membrane
polypropylene housing
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
Inlet: 3/8 inch FNPT, Outlet: 3/8 inch FNPT
Verpackung
pk of 5
Hersteller/Markenname
Whatman 2703T
Whatman Article No. 28418941 (US reference)
Durchmesser
75 mm
Porengröße
0.45 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Polycap TF-Filter gehören zu den feinsten Einweg-Kapselfiltern. Die Kapseln sind aus robusten hydrophoben Polytetrafluorethylen (PTFE)-Membranen in einem Polypropylen-Gehäuse gefertigt und für die Verwendung mit organischen Lösungsmitteln und chemisch aggressiven Lösungen vorgesehen.
Eigenschaften und Vorteile
  • Beständig gegen die meisten Lösungsmittel, autoklavierbar und integritätstestbar
  • Verfügbar in Porengrößen von 0,05, 0,1, 0,2, 0,45 und 1,0 μm
  • 0,05-μm-Kapseln für ultra-reine Anwendungen; 1,0 μm für eine längere Lebensdauer und die Filtrierung stark kontaminierter Lösungen
  • Sterilisierbar durch Autoklavierung mittels Dampf oder EtO
  • Hergestellt unter extremen Reinheitsbedingungen in einem Reinraum Klasse 10.000 und unter Anwendung von ISO-konformen Qualitätssystemen
Anwendungen: Entlüftung, Inline, Filtrierung, Isolierung, Elektronik, Pharmazeutika, Biotechnologie, Labor, sonstige Anwendungen.
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva