Merck
WHA2105862
Whatman® Reinigungstücher für Linsen, Papiergütegrad 105
size 200 mm × 300 mm, pkg of 100 ea
Synonym(e):
Z741361, lens cleaning paper, lens paper, lens tissue
About This Item
UNSPSC-Code:
41103200
NACRES:
NB.24
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 2105-862
Whatman Article No. 28418696 (US reference)
Größe
200 mm × 300 mm
Allgemeine Beschreibung
Hochwertiges Whatman Linsenreinigungstuch, das chemisch rein und frei von Silikonen und anderen Zusätzen ist. Linsen und andere optische Oberflächen aus Glas, Quarz oder Kunststoff können leicht zerkratzen, wenn sie nicht mit einem sehr weichen Tuch gereinigt werden. Die hochqualitativen Reinigungstücher für Linsen von Whatman liefern die passende Lösung. Die Tücher sind chemisch rein und frei von Silikon und anderen Zusätzen. Vor allem gewährleisten sie jedoch eine sichere Entfernung von Oberflächenfeuchte und Fett.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Soft texture will not damage lenses or optical surfaces.
  • Chemically pure tissue is free from silicones and other additives.
  • High absorbency leads to increased safety upon removal of surface moisture and grease.
  • Very strong and leaves no fibers.
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)