WHA1202385
Whatman® Filterpapier, gefaltet, für die qualitative Analyse, Güte 2V
circles, diam. 385 mm, pack of 100
Synonym(e):
Z740330, filter paper, paper filter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cellulose
circles
Leistungsmerkmale
Grade 2V
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 1202-385
Whatman Article No. 28417915 (US reference)
Parameter
0.29 psi wet burst
240 sec/100 mL speed (Herzberg)
Durchmesser
385 mm
Dicke
190 μm
Asche
≤0.06%
Porengröße
8 μm (Particle retention)
Grundgewicht
97 g/m2
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Medium flow and nominal particle retention rating of 8 µm
- Herzberg filtration speed of 240 s
- Fluted (pre-pleated) for easy use with conical filter funnels
- Can be used for soil analysis or general filtration
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA1202385 | 4061831625288 |