Merck
WHA10416296
Whatman® Nytran SuPerCharge (SPC) Blotting-Membran aus Nylon
diam. 30 cm × 3 m, pore size 0.45 μm, pkg of 1 roll
Synonym(e):
Z698083, blotting membrane, nylon membranes
About This Item
UNSPSC-Code:
41105339
NACRES:
NB.22
Materialien
Nylon membrane (Nytran SuPerCharge (SPC))
Verpackung
pkg of 1 roll
Hersteller/Markenname
Whatman 10416296
Whatman Article No. 28415380 (US reference)
Durchmesser
30 cm × 3 m
Porengröße
0.45 μm
0.45 μm
Eignung
suitable for (Southern and Northern blotting; colony and plaque lifts and Dot-/Slot-Blots)
Allgemeine Beschreibung
Nylonmembran für durchgehend hohes Signal mit extrem niedrigem Hintergrundrauschen. Nytran SuperCharge (SPC) Blotting-Membranen sorgen für eine höhere Reproduzierbarkeit der Ergebnisse auf der gesamten Membran und bei jedem Blot.
Die Nytran-SPC-Membran ist gleichmäßig auf beiden Seiten einer Trägermatrix aufgebracht und weist eine ausgezeichnete Symmetrie auf. Dies verleiht der Membran die Fähigkeit, flach zu liegen ohne sich aufzurollen. Mit gängigen Herstellungsverfahren erhöht die Steigerung der positiven Ladung den Hintergrund. Nytran SPC-Membranen werden mit einem Prozess hergestellt, der die Kombination aus einer hohen positiven Ladung mit einem geringen Hintergrund ermöglicht. Unabhängig davon, ob radioaktive oder nicht radioaktive Nachweistechniken eingesetzt werden, erzeugt Nytran SPC durchgehend ein hohes Signal mit besonders geringem Hintergrund. Whatman Nytran-Nylonmembranen sind in zwei Formaten erhältlich: Nytran N weist eine mittlere Ladung auf und Nytran SuPerCharge (SPC) weist eine sehr hohe positive Ladung auf.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Very high positive charge.
  • Improvements in the manufacturing process result in a membrane with a higher density of nylon per unit area.
  • The increased charge and greater nylon density provide increased binding sites for your samples.
  • Very uniform pore size and pore distribution compared to typical nylon membranes.
  • Free of surface microvoids, which are common in other membranes.
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Nytran is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)