WHA10401314
Whatman® nitrocellulose NC20 filter discs 0.2 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 50 mm diam
Synonym(e):
Whatman filter, Z697206, cellulose membrane, membrane filter
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Whatman® Nitrocellulose-Membranfilter, NC20 Membrane Circles, diam. 50 mm, pore size 0.2 μm
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 10401314
Whatman Article No. 28415006 (US reference)
Durchmesser
50 mm
Porengröße
0.2 μm
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)