WHA10400206
Whatman® nitrocellulose filter discs 5 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 25 mm diam
Synonym(e):
Whatman filter, Z696978, cellulose membrane, membrane filter
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Whatman® Nitrocellulose-Membranfilter, pore size 5 μm, diam. 25 mm, pack of 100 ea
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 10400206
Whatman Article No. 28414934 (US reference)
Durchmesser
25 mm
Porengröße
5 μm
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)