Merck
WHA10350227
Whatman® Extraktionshülsen aus Cellulose
603 Cellulose thimbles, 28 x 100 mm - thickness 1.5 mm, 25/pk
Synonym(e):
Z696455, cellulose thimble, extraction thimble, glass thimbles
About This Item
UNSPSC-Code:
41104817
NACRES:
NB.43
Verpackung
pack of 25
Hersteller/Markenname
Whatman 10350227
Whatman Article No. 28414692 (US reference)
B × L
28 mm × 100 mm
Dicke
1.5 mm
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles made from high-quality cellulose available in a range of sizes.
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1