WHA10343687
Whatman® qualitative filter paper for technical use, Grade 2589a
sheets, L × W 580 mm × 580 mm, pack of 100
Synonym(e):
Z749702
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cellulose
sheets
Leistungsmerkmale
Grade 2589a
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 10343687
Whatman Article No. 28414600 (US reference)
Parameter
60 sec/100 mL speed (Herzberg)
L × B
580 mm × 580 mm
Dicke
430 μm
Porengröße
6-12 μm
Grundgewicht
200 g/m2
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Grade 2589a: 6-12 μm
A fast to medium filter with high wet strength offering medium retention.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- A Fast to medium Fast filter with high wet strength offering medium retention.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)