WHA10301645
Whatman® application specific filter, prepleated soil anlaysis filter paper, Grade 0790 1/2
circles, diam. 150 mm, pack of 100
Synonym(e):
Z748994
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cellulose membrane
circles
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
Grade 0790 1/2
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 10301645
Whatman Article No. 28414147 (US reference)
Parameter
225 sec/100 mL speed (Herzberg)
Durchmesser
150 mm
Dicke
0.17 mm
Asche
≤0.01%
Grundgewicht
84 g/m2
Allgemeine Beschreibung
Grade 0790½: soil analysis filter paper
Acid-washed paper with ash content of approximately 0.01%, low magnesium, for the determination of trace elements (Mg, Mn, Co, Cu, Mo, B).
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Acid-washed filter for the determination of trace elements (Mg, Mn, Co, Cu, Mo, B).
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)