Wichtige Dokumente
W6977
N-(4-Methoxy-13C-phenyl)-acetamid
API for Clinical Studies
Synonym(e):
Methacetin-methoxy-13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
cGMP
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
mp (Schmelzpunkt)
128-130 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
CC(=O)Nc1ccc(O[13CH3])cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-7(11)10-8-3-5-9(12-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)/i2+1
InChIKey
XVAIDCNLVLTVFM-VQEHIDDOSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)