Merck
W6837
Fumaric acid-1,4-13C2
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
HOO13CCH=CH13COOH
Molekulargewicht:
118.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
Qualität
cGMP
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥98% (CP)
mp (Schmelzpunkt)
298-300 (subl) (lit.)
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O[13C](/C=C/[13C](O)=O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i3+1,4+1
InChIKey
VZCYOOQTPOCHFL-ZWWDXPBASA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
446.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
230 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)