Merck
W437100
Sigma-Aldrich
1,1-Diethoxy-3-methylbutane
≥98%, FG
Synonym(e):
Isovaleraldehyde diethyl acetal
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H20O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.25
FEMA-Nummer:
4371
MDL-Nummer:
Flavis-Nummer:
06.059
NACRES:
NA.21
Qualität
FG
Qualitätsniveau
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥98%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
chocolate; fruity; ethereal; rum
InChI
1S/C9H20O2/c1-5-10-9(11-6-2)7-8(3)4/h8-9H,5-7H2,1-4H3
InChIKey
DDGBOLJFAMEBOE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
106.7 °F - closed cup - (External MSDS)
Flammpunkt (°C)
41.5 °C - closed cup - (External MSDS)