Merck
W433055
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyacetophenon
≥95%, FG
Synonym(e):
4′-Hydroxyacetophenon, 4-Hydroxyphenylethanon, p-Acetophenol, p-Hydroxyphenylmethylketon, Piceol
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H4COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.15
FEMA-Nummer:
4330
Beilstein:
774355
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
07.243
NACRES:
NA.21
Qualität
FG
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥95%
bp
147-148 °C/3 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
109-111 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
balsam; hawthorne; mild; sweet
SMILES String
CC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
InChIKey
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
330.8 °F
Flammpunkt (°C)
166 °C