Merck
W407815
Sigma-Aldrich
N-Benzoylanthranilic acid
≥97%, FG
Synonym(e):
2-(Benzoylamino)benzoic acid, Dianthramid B
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H11NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.24
FEMA-Nummer:
4078
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
Flavis-Nummer:
16.087
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
fruity
Qualität:
FG
Agentur:
follows IFRA guidelines
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Qualität
FG
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU 1223/2009
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥97%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
fruity
InChI
1S/C14H11NO3/c16-13(10-6-2-1-3-7-10)15-12-9-5-4-8-11(12)14(17)18/h1-9H,(H,15,16)(H,17,18)
InChIKey
WXVLIIDDWFGYCV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)