Merck
W400605
Sigma-Aldrich
L-Monomenthyl glutarate
≥72%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H26O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.36
FEMA-Nummer:
4006
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
09.929
NACRES:
NA.21
Qualität
Fragrance grade
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Assay
≥72%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
minty
InChI
1S/C15H26O4/c1-10(2)12-8-7-11(3)9-13(12)19-15(18)6-4-5-14(16)17/h10-13H,4-9H2,1-3H3,(H,16,17)/t11-,12+,13-/m1/s1
InChIKey
CTMTYSVTTGVYAW-FRRDWIJNSA-N
Sonstige Hinweise
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)