Merck
W369608
Sigma-Aldrich
6-Amyl-α-pyron
≥96%, FG
Synonym(e):
5-Hydroxy-2,4-decadiensäureγ-lacton
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.22
FEMA-Nummer:
3696
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
10967
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
10.031
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥96%
Brechungsindex
n20/D 1.505 (lit.)
Dichte
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
coconut; creamy; fatty; waxy
SMILES String
CCCCCC1=CC=CC(=O)O1
InChI
1S/C10H14O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3
InChIKey
MAUFTTLGOUBZNA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
6-Amyl-α-pyron kommt natürlicherweise in Pfirsichen vor. Es ist auch die wichtigste flüchtige organische Substanz, die von der Art Trichoderma produziert wird.
Anwendung
  • Demonstrating the Applicability of Proton Transfer Reaction Mass Spectrometry to Quantify Volatiles Emitted by the Mycoparasitic Fungus Trichoderma atroviride in Real Time: Monitoring of Trichoderma-Based Biopesticides.: Diese Studie zeigt, wie die Protonentauschreaktions-Massenspektrometrie zur Überwachung flüchtiger organischer Verbindungen wie 6-Amyl-alpha-pyron verwendet werden kann, das von Trischoderma Atrovirid emittiert wird. Die Ergebnisse haben signifikante Auswirkungen auf die Echtzeitüberwachung und Wirksamkeitsbeurteilung von Biopestiziden und tragen zu nachhaltigen landwirtschaftlichen Praktiken und der Entwicklung von Biokontrollmitteln bei (Ruzsanyi V et al., 2024).
  • Chemotropism Assays for Plant Symbiosis and Mycoparasitism Related Compound Screening in Trichoderma atroviride.: 6-Amyl-alpha-Pyron wird als Standard in Chemotropismus- Assays verwendet, die für das Screening von Verbindungen, die die Pflanzensymbiose und den Mykoparasitismus erleichtern, von entscheidender Bedeutung sind. Diese Forschungsarbeit ist von entscheidender Bedeutung für die Identifizierung neuer bioaktiver Verbindungen, die die Wechselwirkungen zwischen nützlichen Pilzen und Wirtspflanzen verbessern können, um sowohl die landwirtschaftliche als auch die ökologische Forschung voranzutreiben (Zeilinger S et al., 2020).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Comparison of the volatile compounds from several commercial peach cultivars.
Horvat RJ, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 38(1), 234-237 (1990)
Xin Jin et al.
Pesticide biochemistry and physiology, 170, 104683-104683 (2020-09-28)
Root rot caused by Cylindrocarpon destructans is one of the most devastating diseases of Panax notoginseng, and Trichoderma species are potential agents for the biocontrol of fungal diseases. Thus, we screened a total of 10 Trichoderma isolates against C. destructans
David Maxwell Suckling et al.
Insects, 11(9) (2020-09-17)
This project investigated how kairomone lures, camera traps, and counting software could together contribute to pest management. Images of cumulative daily catch of New Zealand Flower Thrips (NZFT) attracted to a ripe peach lactone (6-pentyl-2H-pyran-2-one; 6-PAP) were automatically loaded to
Nematicidal effect of volatiles produced by Trichoderma sp.
Yang Z, et al.
Journal of Asia-Pacific Entomology, 15(4), 647-650 (2012)
6-Pentyl-2H-pyran-2-one: a potent peach-derived kairomone for New Zealand flower thrips, Thrips obscuratus.
El-Sayed AM, et al.
Journal of Chemical Ecology, 40(1), 50-55 (2014)