Wichtige Dokumente
W359020
δ-Tetradecalacton
natural, 98%, FG
Synonym(e):
δ-Tetradecanlacton, Tetrahydro-6-nonyl-2H-pyran-2-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
(Coconut oil)
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
bp
130-135 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
coconut
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
coconut; creamy; fatty; waxy
SMILES String
CCCCCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-13-11-9-12-14(15)16-13/h13H,2-12H2,1H3
InChIKey
SKQYTJLYRIFFCO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?