Wichtige Dokumente
W350818
Methyl-3-hydroxyhexanoat
≥97%, FG
Synonym(e):
Methyl 3-hydroxycaproate, Pineapple hydroxyhexanoate
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.43 (lit.)
Dichte
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
oily; woody; ethereal; fruity; pineapple; sweet
SMILES String
CCCC(O)CC(=O)OC
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-4-6(8)5-7(9)10-2/h6,8H,3-5H2,1-2H3
InChIKey
ACCRBMDJCPPJDX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W350818-100G | |
W350818-1KG-K | 4061837536526 |
W350818-5KG-K | |
W350818-100G-K | |
W350818-1KG | |
W350818-5KG | |
W350818-SAMPLE | |
W350818-SAMPLE-K | 4061837536533 |