Wichtige Dokumente
W331715
2-Pentylfuran
natural (US), ≥97%, FG
Synonym(e):
2-Amylfuran
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Fragrance grade
Kosher
natural (US)
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.448 (lit.)
bp
64-66 °C/23 mmHg (lit.)
Dichte
0.883 g/mL at 20 °C (lit.)
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
green; earthy; vegetable; fruity
SMILES String
CCCCCc1ccco1
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10-9/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3
InChIKey
YVBAUDVGOFCUSG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
114.8 °F
Flammpunkt (°C)
46 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W331715-250G-K | 4061834405962 |
W331715-50G-K | 4061834405979 |
W331715-SAMPLE-K | 4061837535642 |