Merck
W320900
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-thiophencarboxaldehyd
FG
Synonym(e):
NSC 87542
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.18
FEMA-Nummer:
3209
Beilstein:
106896
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2203
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
15.004
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
almond; bread; cherry; sweet
Qualität:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Agentur:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Brechungsindex
n20/D 1.583 (lit.)
bp
114 °C/25 mmHg (lit.)
Dichte
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
almond; bread; cherry; sweet
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(C)s1
InChI
1S/C6H6OS/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3
InChIKey
VAUMDUIUEPIGHM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
172.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)