Wichtige Dokumente
W276405
Myristinsäure
≥95%, FCC, FG
Synonym(e):
1-Tridecancarbonsäure, C14:0, NSC 5028, Tetradecansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.210
FDA 21 CFR 172.860
FDA 21 CFR 173.340
Assay
≥95%
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
52-54 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
oily; waxy; soapy
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)
InChIKey
TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Experiments and Molecular Simulations to Study the Effect of Surface-Active Compounds in Mixtures of Model Oils on CO2 Corrosion during Intermittent Oil-Water Wetting.: Investigates how myristic acid, as a surface-active compound, influences CO2 corrosion mechanisms in oil-water systems, offering insights into corrosion prevention strategies in the oil industry (Norooziasl et al., 2024).
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W276405-100G-K | 4061835513468 |
W276405-25KG | |
W276405-25KG-K | 4061834404811 |
W276405-5KG-K | |
W276405-SAMPLE | |
W276405-SAMPLE-K | 4061837516405 |
W276405-100G | |
W276405-10KG | |
W276405-10KG-K | 4061834404804 |
W276405-1KG | |
W276405-1KG-K | 4061835565948 |
W276405-5KG |