Wichtige Dokumente
W268003
2-Methylanisol
≥99%, FG
Synonym(e):
o-Methylanisol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.516 (lit.)
bp
170-172 °C (lit.)
Dichte
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
floral; earthy; walnut
SMILES String
COc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10O/c1-7-5-3-4-6-8(7)9-2/h3-6H,1-2H3
InChIKey
DTFKRVXLBCAIOZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?