Wichtige Dokumente
W261718
Laurylalkohol
≥98%, FG
Synonym(e):
1-Dodecanol, Alkohol C-12, Dodecylalkohol, Laurylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
7.4 (vs air)
Dampfdruck
0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98%
Form
solid or liquid
Selbstzündungstemp.
500 °F
Expl.-Gr.
4 %
Brechungsindex
n20/D 1.442 (lit.)
bp
260-262 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
22-26 °C (lit.)
Dichte
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
coconut; fatty; honey; earthy; soapy
SMILES String
CCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
InChIKey
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
249.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
121 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W261718-1KG | |
W261718-20KG-K | 4061837800351 |
W261718-SAMPLE | |
W261718-SAMPLE-K | 4061837515682 |
W261718-1KG-K | 4061837800344 |
W261718-20KG | |
W261718-4KG | |
W261718-4KG-K | 4061837800368 |
W261718-5KG | |
W261718-8KG | |
W261718-8KG-K | 4061837800375 |