Wichtige Dokumente
W255408
1-Hexadecanol
≥99%
Synonym(e):
Cetylalkohol, Palmitylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
8.34 (vs air)
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 43 °C)
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
483 °F
Expl.-Gr.
8 %
bp
179-181 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
48-50 °C (lit.)
Dichte
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
waxy
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
InChIKey
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W255408-5KG | |
W255408-10KG | 4061834396697 |
W255408-1KG | 4061835565634 |
W255408-SAMPLE | 4061837515309 |