Merck
W253502
Sigma-Aldrich
Guaiacyl phenylacetate
≥98%, FG
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2CO2C6H4-2-(OCH3)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.27
FEMA-Nummer:
2535
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
238
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.711
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
mp (Schmelzpunkt)
40-43 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
anise; spicy; chemical; phenolic; sweet
SMILES String
COc1ccccc1OC(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C15H14O3/c1-17-13-9-5-6-10-14(13)18-15(16)11-12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,11H2,1H3
InChIKey
KNVYLIIBQXVDKC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)