Merck
W246603
Sigma-Aldrich
Eucalyptus oil
natural (US), 70-75%, FCC
About This Item
CAS-Nummer:
FEMA-Nummer:
2466
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
Eucalyptus globulus Labillardiere
Qualitätsniveau
Qualität
Kosher
natural (US)
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.510
Assay
70-75%
Ursprung
China origin
Brechungsindex
n20/D 1.46
bp
175 °C
Dichte
0.909 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
herbaceous
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
134.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57.1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)