Wichtige Dokumente
V1708
9-Vinylanthracen
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.27
Beilstein:
2041641
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
97%
bp
61-66 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
62-65 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C=Cc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C16H12/c1-2-14-15-9-5-3-7-12(15)11-13-8-4-6-10-16(13)14/h2-11H,1H2
InChIKey
OGOYZCQQQFAGRI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?