THSD4144
ThalesNano MidiCart™ catalyst cartridge system
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, 5%Pd/SiO2
Synonym(e):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
ThalesNano THS D4144
L × Durchm.
116 mm × 9.2 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
MiDiCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube MidiCart reactors.
Rechtliche Hinweise
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)