THS06145
ThalesNano MicroCatCart™ catalyst cartridge system
L × diam. 30 mm × 4 mm, 1% Pt/C
Synonym(e):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
ThalesNano THS 06145
L × Durchm.
30 mm × 4 mm
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)