THS03149
ThalesNano MicroCatCart™ catalyst cartridge system
L × diam. 30 mm × 4 mm, 10% Pd/Al2O3
Synonym(e):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
ThalesNano THS 03149
L × Durchm.
30 mm × 4 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
MicroCatCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)