Merck
TEM-LFH15100AR1.3
Sigma-Aldrich
QUANTIFOIL on London Finder Grids (H15)
Gold Grids, size 135 mesh, pack of 100
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Größe:
135 mesh
Verpackung:
pack of 100
Verpackung
pack of 100
Größe
135 mesh
Allgemeine Beschreibung
QUANTIFOIL Gold Grids, 200 Mesh, 1.2 micron hole, 2.5 micron period. London Finder (H15), Pitch 188 micron, 135 mesh
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)