TEM-HC300-NI-100
Holey Carbon Film Supported Nickel Grids
size 300 mesh, hole size 100 μm, box of 25
Verpackung
box of 25
Lochgröße
100 μm
Größe
300 mesh
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Holey Carbon Film Supported Nickel Grids, 300 Mesh, Average hole size is 100 micron, 25/box