TEM-CF313-25
C-flat Holey Carbon Grids (CF-1.2/1.3) for TEM
Copper Grids, size 300 mesh, pack of 25
Verpackung
pack of 25
Größe
300 mesh
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
C-flat Holey Carbon Grids for TEM, Copper Grids, 300 Mesh, 1.2 micron hole, 1.3 micron spacing, 25/pk
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)