TEM-CF200-AU-TH
Carbon Film Supported Gold Square Mesh
Thick, size 200 mesh, box of 50
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Empfohlene Produkte
Verpackung
box of 50
Größe
200 mesh
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
A 10 nm thick film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Gold grid, 200 mesh.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)