Merck
TEM-CF150-AU-TH
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Gold Square Mesh
Thick, size 150 mesh, box of 50
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
Größe:
150 mesh
Verpackung:
box of 50
Verpackung
box of 50
Größe
150 mesh
Allgemeine Beschreibung
A 10 nm thick film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Gold grid, 150 mesh.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)