Wichtige Dokumente
T84107
Triphenylmethanthiol
97%
Synonym(e):
Triphenylmethylmercaptan, Tritylmercaptan
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)3CSH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.40
Beilstein:
2113168
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
104-106 °C (lit.)
SMILES String
SC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16S/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H
InChIKey
JQZIKLPHXXBMCA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Salvatore Debonis et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(5), 1115-1125 (2008-02-13)
The human kinesin Eg5 is a potential drug target for cancer chemotherapy. Eg5 specific inhibitors cause cells to block in mitosis with a characteristic monoastral spindle phenotype. Prolonged metaphase block eventually leads to apoptotic cell death. S-trityl-L-cysteine (STLC) is a