Wichtige Dokumente
T72001
Trimethylacetonitril
98%
Synonym(e):
Pivalonitril, Pivalinsäurenitril
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.377 (lit.)
bp
105-106 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
15-16 °C (lit.)
Dichte
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)C#N
InChI
1S/C5H9N/c1-5(2,3)4-6/h1-3H3
InChIKey
JAMNHZBIQDNHMM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?